Learn More
Bucumolol, TRC
Código de producto. 17997464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
17997464 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 17997464 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6893952.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58409-59-9
Fórmula molecular C17H23NO4
Peso molecular (g/mol) 305.37
Sinónimo 8-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-5-methyl-2H-1-benzopyran-2-one; dl-Bucumolol
Nombre IUPAC 8-[3-(tert-butilamino)-2-hidroxipropoxi]-5-metilcromo-2-una
SMILES Cc1ccc(OCC(O)CNC(C)(C)C)c2OC(=O)C=Cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bucumolol
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23NO4/c1-11-5-7-14(16-13(11)6-8-15(20)22-16)21-10-12(19)9-18-17(2,3)4/h5-8,12,18-19H,9-10H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1627