Learn More
Buclinina, Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30137516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137516 500 mg 500 miligramos
30132692 50 mg 50 miligramos
30007609 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137516 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB689450500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-74-8
Fórmula molecular C28 H33 Cl N2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 505.95
Sinónimo Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-(p-tert-butylbenzyl)-4-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-, dihydrochloride (6CI,7CI,8CI), Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-, dihydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorobenzhydryl)-4-(p-tert-butylbenzyl)diethylenediamine hydrochloride, 1-(p-tert-Butylbenzyl)-4-(p-chlorodiphenylmethyl)piperazine dihydrochloride, 1-p-Chlorobenzhydryl-4-p-(t)-butylbenzylpiperazine dihydrochloride, Aphilan R, Bucladin S, Buclina, Buclizine dihydrochloride, Buclizine hydrochloride, Buclodin, Histabutyzine hydrochloride, Longifene, NSC 25141, Softran, UCB 4445, Vibazine, Vibazine Hydrochloride
Nombre IUPAC 1-[(4-tert-butilfenil)metil]-4-[(4-clorofenil)-fenilmetilpiperazina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CC(C)(C)c1ccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buclizine Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H33ClN2.2ClH/c1-28(2,3)25-13-9-22(10-14-25)21-30-17-19-31(20-18-30)27(23-7-5-4-6-8-23)24-11-15-26(29)16-12-24;;/h4-16,27H,17-21H2,1-3H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.1866