Descripción
- Incluye:
- Dos o tres cubos de polipropileno con ruedas de 3 in ruedas
- Uno o dos juegos de encuadernadores ligeros de policetona y acero inoxidable (conectores de cubo)
- Ofrece una limpieza y almacenamiento más fáciles tanto en entornos controlados como pequeños
- Acción fácil de clip para un sujección sin esfuerzo
- Los ganchos de policetona aseguran firmemente dos o tres cubos rectangulares juntos
- La placa base de acero inoxidable se fija en la rueda para dar soporte
- Resistente para facilitar la maniobra, con hasta 15 L de líquido en cada cubo
- Los binders son ligeros, <1 kg por par
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo |
| Capacidad (métrico) | 22.7 L |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 6 gal |
| Color | Verde oscuro |
| Desechables | Reutilizables |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | No estéril |