Learn More
BTUM, TRC
Código de producto. 30007831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007831 1 g 1 g
30004130 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007831 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6893601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151882-81-4
Fórmula molecular C29 H28 N4 O6 S2
Peso molecular (g/mol) 592.69
Sinónimo N,N'-[Methylenebis(4,1-phenyleneiminocarbonyl)]bis[4-methylbenzenesulfonamide], 4,4'-Bis(p-toluenesulfonylaminocarbonylamino)diphenylmethane, 4,4'-Bis(p-toluenesulfonylaminocarboxylamino)diphenylmethane, 4,4'-Bis(p-tolylsulfonylureido)diphenylmethane, BTUM
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)sulfonil-3-[4-[[4-[(4-metilfenil)sulfonilcarbamoilamino]fenil]metil]fenil]urea
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cc3ccc(NC(=O)NS(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)cc3)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BTUM
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C29H28N4O6S2/c1-20-3-15-26(16-4-20)40(36,37)32-28(34)30-24-11-7-22(8-12-24)19-23-9-13-25(14-10-23)31-29(35)33-41(38,39)27-17-5-21(2)6-18-27/h3-18H,19H2,1-2H3,(H2,30,32,34)(H2,31,33,35)
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.145