Learn More
BTN2A2/Butyrophilin 2 Antibody (4B11C8) - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18003076 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18003076 0.1 mL 0.10 ml
18605256 0.025 mL 0.03 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18003076 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.62€
    560.70€ / 0.1 ml
    Ahorro 95.92€
    14% Descuento
 Artículo restringido
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BTN2A2/Butyrophilin 2 Monoclonal specifically detects BTN2A2/Butyrophilin 2 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BTN2A2/Butyrophilin 2
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4B11C8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen BTF2BT2.2butyrophilin 2, butyrophilin subfamily 2 member A2, butyrophilin, subfamily 2, member A2, FLJ41908
Símbolos de los genes BTN2A2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human BTN2A2 (AA: extra 57-237) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 59 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10385
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a