Learn More
BTBD9 Antibody (BTBD9/7501), FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18613954 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613954 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18613954 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324035F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BTBD9 Monoclonal antibody specifically detects BTBD9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BTBD9
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon BTBD9/7501
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen BTB (POZ) domain containing 9, BTB/POZ domain-containing protein 9, FLJ32945, KIAA1880dJ322I12.1, MGC120517, MGC120519, MGC120520
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa200-400) of human BTBD9 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114781
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus