Learn More
BTBD9 Antibody (BTBD9/7501), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Código de producto. 18591419 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18591419 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18591419 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324035AF700
Mouse Monoclonal Antibody
BTBD9 Monoclonal antibody specifically detects BTBD9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BTBD9
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon BTBD9/7501
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BTB (POZ) domain containing 9, BTB/POZ domain-containing protein 9, FLJ32945, KIAA1880dJ322I12.1, MGC120517, MGC120519, MGC120520
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa200-400) of human BTBD9 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114781
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ