Learn More
BTBD1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18690721 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18690721 0.1 mL 0.10 ml
18640101 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18690721 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2922100.1ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
BTBD1 Polyclonal antibody specifically detects BTBD1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BTBD1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen BTB (POZ) domain containing 1, BTB domain containing 1, BTB/POZ domain-containing protein 1, C15orf1, HCV NS5A-transactivated protein 8, Hepatitis C virus NS5A-transactivated protein 8, NS5ATP8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400 to the C-terminus of human BTBD1 (NP_079514.1). CDGTANTFRVMFKEPIEILPNVCYTACATLKGPDSHYGTKGLKKVVHETPAASKTVFFFFSSPGNNNGTSIEDGQIPEIIFYT
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53339
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG