missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
BTBD1 Polyclonal antibody specifically detects BTBD1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BTBD1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | BTB (POZ) domain containing 1, BTB domain containing 1, BTB/POZ domain-containing protein 1, C15orf1, HCV NS5A-transactivated protein 8, Hepatitis C virus NS5A-transactivated protein 8, NS5ATP8 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400 to the C-terminus of human BTBD1 (NP_079514.1). CDGTANTFRVMFKEPIEILPNVCYTACATLKGPDSHYGTKGLKKVVHETPAASKTVFFFFSSPGNNNGTSIEDGQIPEIIFYT |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?