Learn More
BTB-1, MedChemExpress
Código de producto. 16446287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446287 5 mg 5 miligramos
16429976 50 mg 50 miligramos
16414676 100 mg 100 miligramos
16403568 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16446287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101770
MedChemExpress BTB-1 is a potent, selective and reversible mitotic motor protein Kif18A inhibitor with an IC50 of 1.69 μM.
BTB-1 is a potent, selective and reversible mitotic motor protein Kif18A inhibitor with an IC50 of 1.69 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BTB-1
CAS 86030-08-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H8ClNO4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (335.90 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O)(C2=CC=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 297.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.71
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death