Learn More
BT-13, MedChemExpress
Código de producto. 16495866
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495866 100 mg 100 miligramos
16465168 10 mg 10 miligramos
16407897 5 mg 5 miligramos
16401397 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495866 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY124401
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress BT-13 is a potent and selective glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) receptor RET agonist independently of GFLs, promoting neurite growth from sensory neurons in vitro and attenuates experimental neuropathy in the Rat.
BT-13 is a potent and selective glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) receptor RET agonist independently of GFLs, promoting neurite growth from sensory neurons in vitro and attenuates experimental neuropathy in the Rat.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BT-13
CAS 924537-98-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27F4N3O4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (48.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C(N2CCN(C(C3=CC=C(F)C=C3C(F)(F)F)=O)CC2)=C1)(N(CC)CC)=O
Peso molecular (g/mol) 517.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.54
Porcentaje de pureza 99.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation