missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BST2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18166204 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18166204 0.025 mg 25 microgramos
18183164 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18166204 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP227349SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BST2 Polyclonal specifically detects BST2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BST2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2-4ug/ml
Formulación 0.2 ml PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q10589
Alias de gen bone marrow stromal antigen 2, bone marrow stromal cell antigen 2, BST-2, CD317, CD317 antigen, HM1.24 antigen, NPC-A-7, PDCA-1, TETHERIN
Símbolos de los genes BST2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Bone Marrow Stromal Antigen 2 ITTLNHkLQDASAEVERLR (120-138)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 684
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.