Learn More
Brucina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483799 100 g 100 g
15463799 5 g 5 g
15473799 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15483799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61178.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 357-57-3 | C23H26N2O4 | 394.471 g/mol
Brucine is used as a denaturing alcohol, lubricant additive, separation of racemic mixtures. Proposed to reduce inflammatory mediators including COX-2, PGE2 and thromboxane B2. Able to induce cell apoptosis, with cytotoxic and antiproliferative effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La brucina se utiliza como alcohol desnaturalizante, aditivo lubricante y separación de mezclas racémicas. Propuesta para reducir los mediadores inflamatorios, lo que incluye COX-2, PGE2 y tromboxano B2. Capaz de inducir apoptosis celular, con efectos citotóxicos y antiproliferativos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, cloroformo y benceno; ligeramente soluble en agua, éter y glicerol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 357-57-3
Fórmula molecular C23H26N2O4
Peso molecular (g/mol) 394.471
Número MDL MFCD00005942
Clave InChI RRKTZKIUPZVBMF-VLTSECPOSA-N
Sinónimo brucine, anhydrous, brucine:strychnidin-10-one,2,3-dimethoxy
PubChem CID 51413923
Nombre IUPAC (4aR,5aS,8aR,13aS,15aR,15bS)-10,11-dimetoxi-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahidro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pirrolo[2,3-h]quinolin-14-ona
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C34CCN5C3CC6C7C4N2C(=O)CC7OCC=C6C5)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material Brucine
Punto de fusión 175°C to 178°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 100 g
Número UN UN1570
Beilstein 63046
Índice Merck 14,1455
Información de solubilidad Soluble in alcohol,chloroform,and benzene,slightly soluble in water,ether,and glycerol
Rotación óptica −118° (c=2.5 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.47
Forma física Polvo