Learn More
Hidrato de sulfato de brucina, 98+ %, ACROS Organics™
Código de producto. 10256940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10256940 25 g Frasco de vidrio 25 g
10239493 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10256940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218170250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 652154-10-4
Fórmula molecular C46H54N4O12S
Peso molecular (g/mol) 887.01
Número MDL MFCD00013472
Clave InChI HCMSIGALSOEZRW-MDQLRNFDSA-N
Sinónimo brucine sulfate salt
PubChem CID 118797651
Nombre IUPAC 10,11-dimetoxi-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahidro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pirrolo[2,3-h]quinolin-14-ona; ácido sulfúrico; hidrato
SMILES OS(O)(=O)=O.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brucine sulfate hydrate
Punto de fusión 180.0°C
Color Blanco a beige
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Sensibilidad (to nitrate) Passes Test
Rotación específica − 24.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.5
Porcentaje de pureza 98+%
Materia insoluble (in water) Passes test
Forma física Cristales o polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Brucine sulfate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.