Learn More
Hidrato de sulfato de brucina, 98 % (peso seco), <13 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436390 100 g 100 g
11426390 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436390 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19943.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 652154-10-4 | C46H54N4O12S | 887.01 g/mol
Brucine sulfate hydrate is used as a tool for stereospecific chemical syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sulfato de brucina se utiliza como herramienta para las síntesis químicas estereoespecíficas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 652154-10-4
Fórmula molecular C46H54N4O12S
Peso molecular (g/mol) 887.01
Número MDL MFCD00013472
Clave InChI HCMSIGALSOEZRW-MDQLRNFDSA-N
Sinónimo brucine sulfate salt
PubChem CID 118797651
Nombre IUPAC 10,11-dimetoxi-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahidro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pirrolo[2,3-h]quinolin-14-ona; ácido sulfúrico; hidrato
SMILES OS(O)(=O)=O.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brucine sulfate hydrate
Punto de fusión 191°C to 196°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), agua <13 %
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,1455
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.52 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%