Learn More
Dihidrato de brucina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Brucine dihydrate |
| Nombre de nota | 99% |
| Punto de fusión | 174°C to 179°C |
| Color | Blanco a beige |
| Pérdida por secado | 6.0% to 9.5% (105°C, 3 hrs) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 100 g |
| Índice Merck | 14, 1455 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Brucine dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.