Learn More
Dihidrato de brucina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10503531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10503531 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10782391 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10503531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163500500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 145428-94-0 | C23H27N2O4 | 395.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145428-94-0
Fórmula molecular C23H27N2O4
Peso molecular (g/mol) 395.48
Número MDL MFCD00005942
Clave InChI RRKTZKIUPZVBMF-IBTVXLQLSA-O
Sinónimo brucine dihydrate, 10,11-dimethoxystrychnine, 10,11-dimethoxystrychnine dihydrate
PubChem CID 69897601
Nombre IUPAC (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10,11-dimetoxin-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahidro-2H-4,6-metanoindol[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pirrolo[2,3-h]quinolin-14-ona; dihidrato
SMILES COC1=CC2=C(C=C1OC)[C@@]13CC[NH+]4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brucine dihydrate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 174°C to 179°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 6.0% to 9.5% (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Índice Merck 14, 1455
Rotación específica -123
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and benzene,slightly soluble in ether,glycerol and,ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.5
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Brucine dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.