Learn More
Brucina, 99 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10411681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10411681 50 g Frasco de vidrio 50 g
10227773 5 g Frasco de vidrio 5 g
10675511 100 g Frasco de vidrio 100 g
10297303 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10411681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 278720500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 357-57-3 | C23H26N2O4 | 394.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 357-57-3
Fórmula molecular C23H26N2O4
Peso molecular (g/mol) 394.46
Número MDL MFCD00005942
Clave InChI RRKTZKIUPZVBMF-VLTSECPOSA-N
Sinónimo brucine, anhydrous, brucine:strychnidin-10-one,2,3-dimethoxy
PubChem CID 51413923
Nombre IUPAC (4aR,5aS,8aR,13aS,15aR,15bS)-10,11-dimetoxi-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahidro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pirrolo[2,3-h]quinolin-14-ona
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C34CCN5C3CC6C7C4N2C(=O)CC7OCC=C6C5)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material Brucine
Nombre de nota Anhydrous
Punto de fusión 174.0°C to 179.0°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Beilstein 27, IV, 7876
Índice Merck 15, 1464
Rotación específica − 123.00
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform and benzene, slightly soluble in ether, glycerol and, ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.46
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino