Learn More
Sal sódica de azul de bromotimol, MP Biomedicals™
Código de producto. 11447801 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11447801 5 g
1 options
Código de producto. 11447801 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215052405
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromothymol blue sodium salt
CAS 34722-90-2
Color Verde
Fórmula molecular C27H27Br2NaO5S
Número MDL MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
Cantidad 5 g
Sinónimo cfn0fbc3yh, unii-cfn0fbc3yh, sodium bromothymol blue, bromothymol blue sodium salt, 3',3-dibromothymolsulfonephthalein sodium salt, bromthymol blue sodium, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2-bromo-3-methyl-6-1-methylethyl-, monosodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2-bromo-3-methyl-6-1-methylethyl-, sodium salt 1:1, bromthymol blue sodium salt, bromothymol blue, sodium salt
Clave InChI NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Nombre IUPAC 2-{[(1Z)-3-bromo-2-metil-4-oxo-5-(propan-2-il)ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno][3-bromo-4-hidroxi-2-metil-5-(propan-2-il)fenil]metil}benceno-1-sulfonato de sodio
Peso molecular (g/mol) 646.37
PubChem CID 102183223
Formula Weight (peso de la fórmula) 646.4
Forma física Polvo