Learn More
Bromopentafluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10443585 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10443585 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10070860 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10413585 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10443585 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107221000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 344-04-7 | C6BrF5 | 246.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344-04-7
Fórmula molecular C6BrF5
Peso molecular (g/mol) 246.96
Número MDL MFCD00000287
Clave InChI XEKTVXADUPBFOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromopentafluorobenzene, pentafluorobromobenzene, benzene, bromopentafluoro, bromoperfluorobenzene, pentafluorophenyl bromide, 2,3,4,5,6-pentafluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro, 1-bromo-pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-bromopentafluorobenzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene
PubChem CID 9578
Nombre IUPAC 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzeno
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromopentafluorobenzene
Punto de fusión -31°C
Color Incolora
Densidad 1.9810g/mL
Punto de ebullición 137°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6F5
Índice de refracción 1.4485 to 1.4505
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.981
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.96
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromopentafluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.