Learn More
Bromodifenilmetano, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10709023 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10709023 500 g 500 g
10015932 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10709023 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 373465000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 776-74-9 | C13H11Br | 247.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 776-74-9
Fórmula molecular C13H11Br
Peso molecular (g/mol) 247.13
Número MDL MFCD00000134
Clave InChI OQROAIRCEOBYJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromodiphenylmethane, benzhydryl bromide, diphenylmethyl bromide, diphenylbromomethane, alpha-bromodiphenylmethane, bromo phenyl methyl benzene, benzene, 1,1'-bromomethylene bis, methane, bromodiphenyl, bromomethylene dibenzene, bromodiphenyl methane
PubChem CID 236603
Nombre IUPAC [bromo(fenil)metil]benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromodiphenylmethane
Punto de fusión 33.0°C to 42.0°C
Punto de ebullición 184.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2CHBr
Cantidad 500 g
Beilstein 05,592
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.13
Porcentaje de pureza 90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromodiphenylmethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.