Descripción
El verde de bromocresol (BCG) es un colorante de la familia del trifenilmetano. Se utiliza como indicador de pH en aplicaciones como medios de crecimiento para microorganismos y titulaciones. También se utiliza como colorante de seguimiento para la electroforesis en gel de agarosa de ADN. Funciona como inhibidor de la proteína transportadora de prostaglandina E2.
- Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.1.1)
- Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
- El reactivo está listo para usarse y permite ahorrarse el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de soluciones volumétricas precisas
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 89 °C |
| CAS | 76-60-8 |
| Fórmula molecular | C21H14Br4O5S |
| Densidad | 0,839g/cm3 |
| Sinónimo | BCG |
| Color | Verde |
| pH | 3.8 a 5.4 |
| Cantidad | 100 mL |
| Clave InChI | FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N |
| Forma física | Líquido |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- BROMOCRESOL GREEN SOLUTION
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol