Learn More
Solución de bromuro para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12932095 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12932095 500 mL 500 ml
12912095 100 mL 100 ml
12922095 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12932095 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A 008 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    124.66€ / 500 ml
    Ahorro 28.34€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromide
Envase Frasco
Forma física Líquido
Fórmula molecular Br-
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 500 mL