Learn More
Clorhidrato de bromazina, TRC
Código de producto. 17981635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17981635 10 mg 10 miligramos
17962755 25 mg 25 miligramos
17970395 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17981635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67852510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1808-12-4
Fórmula molecular C17 H20 Br N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 370.71
Sinónimo 2-[(RS)-(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, 4-Bromodiphenhydramine Hydrochloride, Bromazine Hydrochloride, Dimenhydrinate Imp. H (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-[(4-bromofenilo)-fenilmetoxi]-N,N-dimetiletanamina; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccc(Br)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromazine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20BrNO.ClH/c1-19(2)12-13-20-17(14-6-4-3-5-7-14)15-8-10-16(18)11-9-15;/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.0495
Porcentaje de pureza >95%