Learn More
Solución de bromato para cromatografía iónica, matriz 1 g/LH 2 O, Fisher chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromate |
| Envase | Frasco |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1 g/L |
| Tipo | Solución estándar de un solo componente |
| Solvent or Matrix | Agua |
| Cantidad | 100 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Bromate 1000mg/l in water (A 007)
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .