Learn More
BRN3A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18350560 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18350560 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18350560 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2839540.1ML
Rabbit Polyclonal Antibody
BRN3A Polyclonal specifically detects BRN3A in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BRN3A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS, 2% Sucrose
Alias de gen Brain-3A, Brain-specific homeobox/POU domain protein 3A, brn-3A, BRN3Abrain-3A, FLJ13449, Homeobox/POU domain protein RDC-1, Oct-T1, POU class 4 homeobox 1, POU domain class 4, transcription factor 1, POU domain, class 4, transcription factor 1, RDC1, RDC-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of human BRN3A
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5457
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.