Learn More
Estándar Brix, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 13474016 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
0.05
10% sucrose
30% sucrose
60% sucrose
Tamaño de la unidad:
15 ML
15 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración unitSize
13474016 10% sucrose 15 ml
13474026 30% sucrose 15 ml
13494016 0.05 15 ml
13494036 60% sucrose 15 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13474016 Proveedor Reagecon N.º de proveedor BS10S
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estabilizado para tener una vida útil extendida de 12 meses. El estándar Brix de Reagecon™ es una gama de estándares de índice de refracción de sacarosa listos para usar en un cómodo frasco gotero para su uso con todo tipo de refractómetros. Resultados de las pruebas acreditados por la ISO 17025 y fabricados de acuerdo con la Guía ISO 34.
Esta gama de soluciones estándar de sacarosa contiene materias primas de alta pureza, puede utilizarse con cualquier marca de refractómetro y está estabilizada para tener una vida útil prolongada a fin de ofrecer un valor excelente a los usuarios que no están obligados a seguir las directrices de la ICUMSA.
  • Preparado gravimétricamente sobre una base de peso/peso: Tanto el soluto (sacarosa) como el disolvente (agua) se pesan sobre una balanza calibrada utilizando pesos trazables OIML.
  • El certificado de calibración de balanza se emite de conformidad con la norma ISO 17025 para la calibración de máquinas de pesaje no automáticas (INAB Ref.: 265C)
  • El valor Brix se verifica utilizando un refractómetro calibrado y controlado por temperatura de alto rendimiento utilizando estándares Brix acreditados por la guía ISO 34 de alta pureza.
CAS 57-50-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006626
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinónimo Sucrose solution
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucrose
Descripción Accredited to ISO 17025, In accordance with ISO Guide 34
Envase Recipiente cuentagotas
Forma física Líquido
Concentración 10% sucrose
Para utilizar con (equipo) Todas las marcas de refractómetros
Solubilidad Soluble en agua
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Solvent or Matrix Water
Cantidad 15 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3g/mol