Learn More
Brivanib (alaninate), MedChemExpress
Código de producto. 16494866
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494866 100 mg 100 miligramos
16493828 10 mg 10 miligramos
16456557 5 mg 5 miligramos
16430207 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494866 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10336
MedChemExpress Brivanib alaninate (BMS-582664) is an ATP-competitive inhibitor against VEGFR2 with an IC50 of 25 nM; has moderate potency against VEGFR-1 and FGFR-1, but more than 240-fold against PDGFRβ.
Brivanib alaninate (BMS-582664) is an ATP-competitive inhibitor against VEGFR2 with an IC50 of 25 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brivanib (alaninate)
CAS 649735-63-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24FN5O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo BMS-582664
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (226.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@H](COC1=CN2C(C(OC3=C(C4=C(NC(C)=C4)C=C3)F)=NC=N2)=C1C)C)[C@@H](N)C
Peso molecular (g/mol) 441.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.46
Porcentaje de pureza 98.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease