Learn More
Brillante Verde, TRC
Código de producto. 17970515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
17970515 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 17970515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67741510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 633-03-4
Fórmula molecular C27 H33 N2 . H O4 S
Peso molecular (g/mol) 482.63
Sinónimo C.I. Basic Green 1 (6CI,7CI,8CI), 12415 Green, ADC Brilliant Green Crystals, Aizen Diamond Green GH, Aizen Malachite Green GH, Astra Diamond Green GX, Astrazon Green D, Avon Green A 4379, Basic Bright Green, Basic Bright Green Sulfate, Basic Brilliant Green, Basic Green 1, Basic Green V, Brilliant Green, Brilliant Green B, Brilliant Green BP, Brilliant Green BP Crystals, Brilliant Green BPC, Brilliant Green Crystals, Brilliant Green Crystals H, Brilliant Green DSC, Brilliant Green G, Brilliant Green GX, Brilliant Green Lake, Brilliant Green P, Brilliant Green Special, Brilliant Green Sulfate, Brilliant Green WP Crystals, Brilliant Green Y, Brilliant Green YN, Brilliant Green YNS, Brilliant Lake Green Y, Brilliant green aseptic, C.I. 42040, Calcozine Brilliant Green G, Deorlene Green JJO, Diamond Green G, Diamond Green GH, Ethyl green, Fast Green J, Fast Green JJO, Fluka Brilliant Green, Green EN, Hidaco Brilliant Green, Malachite Green G, Mitsui Brilliant Green GX, NSC 5011, Resplendency Green, Solid Green, Tertrophene Brilliant Green G, Tokyo Aniline Brilliant Green
Nombre IUPAC [4-[[4-(dietilamino)fenil]-fenilmetilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]-dietilazanio; sulfato de hidrógeno
SMILES CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)c3ccccc3.OS(=O)(=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Basic Green 1
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.2239