Learn More
ORF73/HHV8 Antibody (HHV8/3606), PE, R&D Systems™
Código de producto. 18601068 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601068 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18601068 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308645PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ORF73/HHV8 Monoclonal antibody specifically detects ORF73/HHV8 in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ORF73/HHV8
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HHV8/3606
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen HHV 8, Human Herpes Virus 8, Kaposi's sarcoma associated herpes virus, KSHV
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to the latent nuclear antigen 1 molecule of ORF73/HHV8
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 935114
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus