Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brij™ C20 |
| Color | Blanco |
| Valor ácido | 1mg KOH/g max. |
| Forma física | Sedimentos |
| Punto de fusión | 35.4°C to 39.6°C |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Temperatura de inflamación | >149°C |
| Valor hidroxilo | 45 to 60mg KOH/g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de plástico |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación