Learn More
Brij™ 98, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10641832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10641832 500 g Frasco de vidrio 500 g
10117553 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10641832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 347185000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 9004-98-2 | C58H116O21 | 1149.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-98-2
Fórmula molecular C58H116O21
Peso molecular (g/mol) 1149.55
Número MDL MFCD00074369
Clave InChI TVSFHLHLHUYZNN-KTKRTIGZSA-N
Sinónimo Polyoxyethylene(20) oleyl ether
PubChem CID 5364713
Nombre IUPAC 2-[(Z)-octadec-9-enoxi]etanol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brij™ 98
Color Blanco a crema
Valor ácido 1mg KOH/g max.
Forma física Sólido blando ceroso
Punto de ebullición >100.0°C
Punto de fusión 30.0°C
Densidad 1.0700g/mL
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación >150°C
Valor hidroxilo 50 to 65mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.07
Fórmula lineal C18H35(OCH2CH2)nOH
Agua 3% max.
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, toluene, propylene glycol, insoluble in cottonseed oil, mineral oil
Formula Weight (peso de la fórmula) 1149.56
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Brij|TS 98
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.