Learn More
Brij™ 35, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10124810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10124810 250 g Frasco de vidrio 250 g
10043100 500 g Frasco de vidrio 500 g
10226430 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
11956941 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10124810 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 228342500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.10€
    38.65€ / 250 g
    Ahorro 6.45€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-92-0
Fórmula molecular C14H30O2
Peso molecular (g/mol) 230.39
Número MDL MFCD00043063
Clave InChI SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Polyoxyethylene(23)lauryl ether
Nombre IUPAC 2-(dodeciloxi)etano-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brij™ 35
Color Blanco
Valor ácido 5mg KOH/g max.
Forma física Pellets cerosos
Punto de ebullición >100.0°C
Punto de fusión 33.0°C to 40.0°C
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación >149°C
Valor hidroxilo 40 to 60mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C12H25(OCH2CH2)23OH
Agua 1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, propylene glycol, insoluble in mineral oil and vegetable oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 1199.56