Learn More
BRIJ™ 35, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496591 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496591 100 g 100 g
11406601 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496591 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219484080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.60€
    26.25€ / 100 g
    Ahorro 1.35€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS 9002-92-0
Fórmula molecular C14H30O2
Peso molecular (g/mol) 230.39
Número MDL MFCD00043063
Clave InChI SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Polyoxyethylene 23 Lauryl Ether
Nombre IUPAC 2-(dodeciloxi)etano-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BRIJ 35
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BRIJ 35 molecular biology reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: BRIJ 35