Learn More
Brij™ 35, Fisher BioReagents
Código de producto. 10366553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10366553 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10366553 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP345500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este detergente no iónico se utiliza para solubilizar proteínas y aislar complejos de membrana.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brij™ 35
Color Blanco
CAS 9002-92-0
Forma física Sólido
Punto de fusión 40°C
pH 5.5 to 7.0
Cantidad 500 g
Valor hidroxilo 40 to 60
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H30O2
Fórmula lineal C12H25 (OCH2CH2)n
Agua 3% max.
Número MDL MFCD00043063
Índice Merck 15, 7675
Sinónimo Polyoxyethylene (23) Lauryl Ether
Clave InChI SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Nombre IUPAC 2-(dodeciloxi)etano-1-ol
Peso molecular (g/mol) 230.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 1199.56