Learn More
Brij™ 35, solución con 30 % de p/v en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10265731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10265731 100 ml 100 ml
10798172 1 L 1 litro
10318653 2,5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10265731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 329581000
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 9002-92-0 | C58H118O24
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brij™ 35
Color Incolora
CAS 9002-92-0, 7732-18-5
Forma física Sustancia gelatinosa a 25 °C
Densidad 1.0300 g/ml
Cantidad 100 ml
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.03
Fórmula molecular C58H118O24
Fórmula lineal C12H25(OCH2CH2)23OH
Número MDL MFCD00080891
Fieser 06,70
Índice Merck 15, 7675
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1199.56
Porcentaje de pureza Del 29 al 31 %