Learn More
Melford BRIJ-35
Código de producto. 30018116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 paq
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018116 5 paq paquete de 5
1 options
Código de producto. 30018116 Proveedor Melford N.º de proveedor B740201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Proteomics Grade.
Proteomics Grade. Peroxide free detergent in single use ampoules. Ideal for protein isolation and sample preparation. Supplied 5 ampoules per pack.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BRIJ-35
CAS 9002-92-0, 7732-18
Cantidad 5 paq