Learn More
Brij™ 30, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10134510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10134510 500 g 500 g
10591154 2.5 kg 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10134510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216725000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-92-0
Fórmula molecular C14H30O2
Peso molecular (g/mol) 230.39
Número MDL MFCD00043063
Clave InChI SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Polyoxyethylene(4)lauryl ether
Nombre IUPAC 2-(dodeciloxi)etano-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brij™ 30
Color De incoloro a amarillo
Valor ácido 2mg KOH/g max.
Forma física Líquido
Punto de fusión 14.0°C
Densidad 0.9500g/mL
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación >149°C
Valor hidroxilo 145 to 165mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4510 to 1.4530
Gravedad específica 0.95
Viscosidad 30 mPa.s (25°C)
Fórmula lineal C12H25(OCH2CH2)4OH
Agua 1% max.
Fieser 01,892
Índice Merck 15, 7675
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in lower alcohols, propylene glycol, insoluble in mineral oil, cottonseed oil
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.54
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Brij|TS 30
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1