Learn More
Medline Scientific™ Microscopios compuestos trinoculares Triton II
Código de producto. 11940279
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Trinocular, inclinación 30°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Estilo de cabeza Tamaño de la unidad
11940279 Trinocular, inclinación 30° cada uno
1 options
Código de producto. 11940279 Proveedor Medline Scientific™ N.º de proveedor 3100.5050M
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Representa el pináculo de la microscopía compuesta en la gama CETI y es ideal para aplicaciones clínicas con su carcasa de luz externa de 100 W.
  • Cabezal óptico trinocular, inclinado a 30°
  • Ajuste de distancia interpupilar de 48 a 75 mm
  • Ocular de campo ancho 10x/22 mm
  • Lente de condensación oscilante, campo claro NA 1,25
  • Iluminación de 50 W halógeno con diafragma de campo integrado o 100 W
  • Se suministra con 1 bombilla de repuesto, filtro azul, 2 fusibles de repuesto, 10 ml de aceite de inmersión, cubierta antipolvo y manual de instrucciones
Especificaciones
Tipo de condensador Lente de condensación basculante de campo claro NA 1,25
Eyepiece WF 10X/22 mm emparejado
Estilo de cabeza Trinocular, inclinación 30°
Tipo de iluminación Carcasa de luz externa de 100 W
Tipos de objetivos E-plan con corrección al infinito
Incluye 1 bombilla de repuesto, filtro azul, 2 fusibles de repuesto, 10 ml de aceite de inmersión, cubierta antipolvo y manual de instrucciones
Pieza nasal Revólver séxtuple invertido con topes de clic
Requisitos eléctricos 220/240V/50/60 Hz