Learn More
R&D Systems™ Breast Tissue Slides (Duct Carcinoma)- Paraffin
Código de producto. 18748903 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especie:
Humano
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Especie Tamaño de la unidad
18748903 Humano paquete de 5
1 options
Código de producto. 18748903 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP230237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.69€
    274.05€ / paquete de 5
    Ahorro 47.64€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad cruzada Human
Tipo Breast Tissue Slides (Duct Carcinoma)
Estado normativo This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Especie Humano
Condición del tejido Duct Carcinoma
Línea de productos Novus