Learn More
BRE Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18611956 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18611956 100 μg 100 microlitros
18674595 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18611956 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299253100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100 microlitros
    Ahorro 36.44€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
BRE Polyclonal specifically detects BRE in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BRE
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen brain and reproductive organ-expressed (TNFRSF1A modulator), BRCA1/BRCA2-containing complex subunit 45, subunit 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human BRE.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9577
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus