missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRD7116, MedChemExpress

Código de producto. 16473617
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16473617 50 mg 50 miligramos
16487598 10 mg 10 miligramos
16420078 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16473617 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18714

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BRD7116 competitively binds to bacterial DNA gyrase, exhibits an EC50 of 200 nM for LSCe cells, with cell-non-autonomous anti-leukemia activity.

BRD7116 competitively binds to bacterial DNA gyrase, exhibits an EC50 of 200 nM for LSCe cells, with cell-non-autonomous anti-leukemia activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BRD7116
CAS 329059-55-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H36N2O4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 48 mg/mL (96.65 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(NC(C2C(C)(C)C2(C)C)=O)C=C1)(C3=CC=C(NC(C4C(C)(C)C4(C)C)=O)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 496.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.66
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.