Learn More
BRD7116, MedChemExpress
Código de producto. 16487598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487598 10 mg 10 miligramos
16473617 50 mg 50 miligramos
16420078 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16487598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18714
MedChemExpress BRD7116 competitively binds to bacterial DNA gyrase, exhibits an EC50 of 200 nM for LSCe cells, with cell-non-autonomous anti-leukemia activity.
BRD7116 competitively binds to bacterial DNA gyrase, exhibits an EC50 of 200 nM for LSCe cells, with cell-non-autonomous anti-leukemia activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BRD7116
CAS 329059-55-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H36N2O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 48 mg/mL (96.65 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(NC(C2C(C)(C)C2(C)C)=O)C=C1)(C3=CC=C(NC(C4C(C)(C)C4(C)C)=O)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 496.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.66
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid