missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Branebrutinib, MedChemExpress
Beschreibung
Branebrutinib (BMS-986195) is a highly potent, selective covalent, irreversible inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (BTK), with an IC50 of 0.1 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Branebrutinib |
| CAS | 1912445-55-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H23FN4O2 |
| Cantidad | 200 mg |
| Sinónimo | BMS-986195 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (269.96 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC(F)=C(N2C[C@@H](NC(C#CC)=O)CCC2)C3=C1NC(C)=C3C)N |
| Peso molecular (g/mol) | 370.42 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?