Learn More
Branebrutinib, MedChemExpress
Código de producto. 16481016
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481016 200 mg 200 miligramos
16477297 5 mg 5 miligramos
16445436 100 mg 100 miligramos
16424588 10 mg 10 miligramos
16440887 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16481016 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112161
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Branebrutinib (BMS-986195) is a highly potent, selective covalent, irreversible inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (BTK), with an IC50 of 0.1 nM.
Branebrutinib (BMS-986195) is a highly potent, selective covalent, irreversible inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (BTK), with an IC50 of 0.1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Branebrutinib
CAS 1912445-55-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23FN4O2
Cantidad 200 mg
Sinónimo BMS-986195
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (269.96 mM)
SMILES O=C(C1=CC(F)=C(N2C[C@@H](NC(C#CC)=O)CCC2)C3=C1NC(C)=C3C)N
Peso molecular (g/mol) 370.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.42
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease