Learn More
BRAND™ Titrette™ Buretas digitales para tapa de botella
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10703164 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Interfaz:
Interfaz RS232
Sin interfaz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Interfaz unitSize
10703164 25 ml Sin interfaz 1 PCS
10703354 50 ml Sin interfaz 1 PCS
10687425 25 ml Interfaz RS232 1 PCS
10769165 50 ml Interfaz RS232 1 PCS
15394127 10 ml Interfaz RS232 cada uno
15604077 10 ml Interfaz RS232 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10703164 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 4760151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00€
    960.00€ / paquete de 1
    Ahorro 295.00€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, 2 baterías AAA , 3 adaptadores de rosca para botellas, 2 ventanas de inspección de color ámbar y manual de funcionamiento. Los modelos con interfaz RS-232 incluyen cable conector y CD de software.
Proporciona exactitud y precisión dentro de las tolerancias de buretas de vidrio de clase A. Las buretas digitales para parte superior de frasco Titrette™ son adecuadas para la mayoría de tituladores en concentraciones de hasta 1 mol/l. Ideales para química general, aplicaciones de tratamiento de aguas residuales, análisis de alimentos y bebidas, valoraciones industriales, trabajo de campo medioambiental y mucho más.
Proporciona exactitud y precisión dentro de las tolerancias de buretas de vidrio de clase A. Las buretas digitales para parte superior de frasco BrandTech™ BRAND™ Titrette™ son adecuadas para la mayoría de los tituladores en concentraciones de hasta 1 mol/l. Ideales para química general, aplicaciones de tratamiento de aguas residuales, análisis de alimentos y bebidas, valoraciones industriales, trabajo de campo medioambiental y mucho más.
El Titrette™ La bureta de tapa de botella proporciona precisión y exactitud dentro de las tolerancias de las buretas de vidrio de clase A. Adecuadas para la mayoría de tituladores en concentraciones de hasta 1 mol/l; son ideales para aplicaciones de química general, tratamiento de aguas residuales, análisis de alimentos y bebidas, valoraciones industriales, trabajo de campo medioambiental y muchas más. El Titrette Le permitirá realizar titulaciones de rutina de forma rápida, precisa y sencilla.
  • Funcionamiento suave para valoraciones excepcionalmente sensibles a caídas
  • Evita el riesgo de derrames de transferencias vertidas
  • Elimina errores de lectura de menisco
  • Cambia automáticamente entre llenado y ajuste de dosis
  • Cumple con las tolerancias para buretas de vidrio de clase A por ISO y ASTM estándares
  • Interfaz RS-232 opcional disponible para la transmisión directa de datos a un PC
  • Se usa para una variedad de aplicaciones, incluyendo química general, tratamiento de agua, análisis de alimentos/bebidas, valoraciones industriales y trabajo ambiental en el laboratorio o campo
Información de órdenes
Para buretas con certificado de calibración, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Agregue DKD al final del número de pieza BRANDTECH. No se aceptan devoluciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0,07 %
Ángulo 90°
Tipo de producto Dispensador digital para botellas
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM E287, DIN EN ISO 385
Color Gris
Material Vidrio
Volumen (métrico) 25 ml
Pantalla Digital
Para utilizar con (aplicación) Trabajo de campo ambiental, análisis de alimentos o bebidas, química general, valoraciones industriales, aplicaciones de tratamiento de aguas residuales
Incluye (2) pilas AAA, (2) ventanas de inspección ámbar, (2) ventanas de inspección de protector de luz de colores, (3) adaptadores para roscas de botella, manual de funcionamiento, certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico
Incrementos Approx. 20 μL
Interfaz Sin interfaz
Precisión 0,025 %
máx. (imperial) 59 °F a 104 °F
Temperatura (métrico) De 15 °C a 40 °C
Grado de viscosidad Hasta 500 mm2 /s
Tensión 1.5 V