Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Puntas de pipeta, 50 a 1000 μL
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15164907 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de punta:
Estándar
Retención baja
Envase:
Recambio de puntas, 10 unidades x 96 puntas
TipBox
TipStack, 10 gradillas de 96 piezas y dos cajas
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de punta Envase unitSize
15164907 Estándar Recambio de puntas, 10 unidades x 96 puntas paquete de 960
15184917 Estándar TipBox 960 PCS
15174937 Retención baja TipBox paquete de 960
15154927 Estándar TipStack, 10 gradillas de 96 piezas y dos cajas paquete de 960
15104947 Retención baja TipStack, 10 gradillas de 96 piezas y dos cajas paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15164907 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 732132
Ahorros en análisis de aguas residuales
Usar código promocional 28023
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en polipropileno sin oleamida y diHEMDA de alta pureza. BIO-CERT™ son estériles y libres de contaminantes biológicos. Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos.
  • El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
  • Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
  • Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
  • Graduaciones en 250, 500 y 1000 μL para verificación rápida del volumen
  • Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
  • Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradillas apilables cómodo y ecológico
  • Las puntas a granel son de color azul y las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color azul
Puntas con retención ultrabaja
  • Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
  • Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
  • Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
  • Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de baja retención.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 50 a 1000 μl
Esterilidad Estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 2,75 in
Longitud (métrico) 7 cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Formato Recarga
Estilo de punta Estándar
Envase Recambio de puntas, 10 unidades x 96 puntas
Graduado Sí
Línea de productos Bio-Cert
Material Polipropileno
Graduaciones 250, 500, 1000 μl