Learn More
BRAND™ Insertos de una sola membrana de PET BRANDplates™
Código de producto. 15630617 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
15630617 0,4 μm paquete de 48
1 options
Código de producto. 15630617 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 782816
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Insertos individuales estériles
  • Innovadoras placas de cultivo celular e insertos para el cultivo celular y de tejidos manual y automático
  • El sistema de insertos BRANDplates™, desarrollado en colaboración con Fraunhofer Gesellschaft, constituye una innovadora ampliación de la gama de cultivos celulares BRAND existente
  • Consta de dos placas de cultivo celular diferentes y dos versiones de insertos de cultivo celular, que también pueden combinarse entre sí
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Descripción Paredes lisas
    Tamaño de poro 0,4 μm
    Tipo PET Membrana 0.4 μm
    Para utilizar con (equipo) BRANDplates™ de 24 y 6 pocillos
    Altura (métrico) 13 mm
    Cantidad 48