missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Brain Corpus Callosum Tissue Slides (Adult Normal)- Paraffin

Código de producto. 18604931 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18604931 5 portaobjetos paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18604931 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP277759

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Tissue Slides

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cantidad 5 portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Especie Human
Especificidad de diana Brain Corpus Callosum
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.