Learn More
R&D Systems™ Brain Cerebellum Tissue Slides (Alzheimer's)- Frozen
Código de producto. 18613661 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613661 5 portaobjetos paquete de 5
1 options
Código de producto. 18613661 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP277594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    906.04€
    784.35€ / paquete de 5
    Ahorro 121.69€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Línea de productos Novus
Especie Human
Especificidad de diana Brain Cerebellum
Contenido y almacenamiento Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.